Dextran, M.W. ~ 250,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60200.09
J60200.18
J60200.22
J60200.36
J60200.09EA
48.07
EUR
J60200.09
J60200.18
J60200.22
J60200.36
Dextran, M.W. ~ 250,000
Dextran
CAS No.: 9004-54-0
Molecular Formula: (C6H10O5)n
Physical Form: Powder
Appearance: White
Merck Reference: 14,2948
MDL No.: MFCD00130935
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00130935 Číslo CAS: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 Merck Index: 14,2948 |