Tetranitro blue tetrazolium ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 1184-43-6
Molecular Formula: C40H28Cl2N12O10.2C2H6O
Formula Weight: 999.78
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Beilstein Reference: 3897475
MDL No.: MFCD00036338
Redox indicator for enzymes
Vzorec:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ Teplota tavenia: 165 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036338 Číslo CAS: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |