Tlačiť
Nitro modř tetrazolium ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J60230.03 J60230.06
J60230.03EA 134.38 EUR
J60230.03 J60230.06
Nitro modř tetrazolium ≥99%
Nitro modř tetrazolium
Purity: 99% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923 MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4