Tlačiť
Polymyxin B sulphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J63074.03 J63074.06
J63074.03EA 169.68 EUR
J63074.03 J63074.06
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Antibiotic for Gram-negative bacteria.
  • White to pale yellow powder
Soluble in water at 50mg/ml
Vzorec: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00131991
Číslo CAS: 1405-20-5
EINECS: 215-774-7
Merck Index: 14,7573