Rhodamine 6G
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J62315.14
J62315.22
J62315.14EA
59.77
EUR
J62315.14
J62315.22
Rhodamine 6G
CAS No.: 989-38-8
Molecular Formula: C28H31ClN2O3
Formula Weight: 479.02
Physical Form: Powder
Appearance: Red to brown
Beilstein Reference: 3900071
Suitable for fluorescent labelling
Vzorec:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012665 Číslo CAS: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 |