Tlačiť
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J64284.06 J64284.14
J64284.06EA 51.74 EUR
J64284.06 J64284.14
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.02 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Dark brown to dark red Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148898
Číslo CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Merck Index: 14,1386