Tlačiť
Kolchicin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
J61072.03 J61072.ME J61072.06
J61072.03EA 164.06 EUR
J61072.03 J61072.ME J61072.06
Kolchicin ≥98%
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Teplota tavenia: ∼ 150 °C (rozkl.)
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078484
Číslo CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
OSN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2471