Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 158.44 EUR
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Vzorec: C₁₀H₁₅N₅
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784457
Číslo CAS: 448245-52-1