Tlačiť
Oleyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
H33475.03 H33475.14 H33475.06
H33475.03EA 194.14 EUR
H33475.03 H33475.14 H33475.06
Oleyl alcohol ≥99%
Oleyl alcohol
Purity: 99+% CAS No.: 143-28-2 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 180°(356°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: ca 6° Boiling Point: 206-207/13mm Beilstein Reference: 1723962 MDL No.: MFCD00002993
Vzorec: C₁₈H₃₆O
Teplota varu: 206…207 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 6 °C
Hustota: 0,849
Teplota vzplanutia: 180 °C (356 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002993
Číslo CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968