Tlačiť
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminonaphthalimide, 4-Aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
J64358.MC J64358.03
J64358.MCEA 61.77 EUR
J64358.MC J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
4-Amino-1,8-naphthalimide
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₂
Teplota varu: 518 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >360 °C
Hustota: 1,105
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006921
Číslo CAS: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1