Tlačiť
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J63144.14 J63144.22 J63144.30
J63144.14EA 37.46 EUR
J63144.14 J63144.22 J63144.30
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol ≥99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Purity: 99+% CAS No.: 115-69-5 Molecular Formula: C4H11NO2 Formula Weight: 105.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 100-110° Boiling Point: 151°/10mm Beilstein Reference: 635708 Merck Reference: 14,448 MDL No.: MFCD00004678
A useful biological buffer
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 151 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 100…110 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004678
Číslo CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 14,448