Tlačiť
L(+)-Lyzin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L(+)-Lyzin, H-Lys-OH
J62225.14 J62225.22 J62225.36
J62225.14EA 117.93 EUR
J62225.14 J62225.22 J62225.36
L(+)-Lyzin ≥98%
L-Lyzin
Purity: 98% CAS No.: 56-87-1 Molecular Formula: C6H14N2O2 Formula Weight: 146.19 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 215° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1722531 Merck Reference: 14,5636 Optical Rotation: +26° (c=2 in 6M HCl) MDL No.: MFCD00064433
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151035
Číslo CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 14,5636