L(+)-Serin cell culture reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
J62187.09
J62187.22
J62187.36
J62187.A1
J62187.09EA
48.94
EUR
J62187.09
J62187.22
J62187.36
J62187.A1
L(+)-Serin cell culture reagent
L(+)-Serin
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 222°
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064224
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 222 °C Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064224 Číslo CAS: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,8460 |