L-Cystin cell culture reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
J61651.09
J61651.A1
J61651.09EA
34.86
EUR
J61651.09
J61651.A1
L-Cystin cell culture reagent
L-Cystin
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Vzorec:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Teplota varu: 428 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: >240 °C (rozkl.) Hustota: 1,68 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064228 Číslo CAS: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 14,2782 |