Tlačiť
L-Methionin cell culture reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
J61904.18 J61904.22 J61904.36
J61904.18EA 39.79 EUR
J61904.18 J61904.22 J61904.36
L-Methionin cell culture reagent
L-Methionin
CAS No.: 63-68-3 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 284° dec. Beilstein Reference: 1722294 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063097
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 284 °C (rozkl.)
Hustota: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063097
Číslo CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,5975