Tlačiť
L(+)-Valin cell culture reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
J62943.06EA 37.59 EUR
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
L(+)-Valin cell culture reagent
L(+)-Valin
CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00064220
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86 °C
Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064220
Číslo CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,9909