Tlačiť
Zinc acetate, anhydrous ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 58.56 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinc acetate, anhydrous ≥99.9%
Zinc acetate
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Teplota varu: 908 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.)
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012454
Číslo CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256