Tlačiť
Akrylamid 30% in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enamide
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 152.61 EUR
J62100.AP J62100.K2
Akrylamid 30% in aqueous solution
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Mw: 71.08
Teplota varu: 232
Teplota tavenia: 84.5
Teplota vzplanutia: 138
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 3426
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM