Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 62.17 EUR
J63734.AC J63734.AE
1,2-Bis(dimethylamino)ethan for electrophoresis
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 120…122 °C
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0,775
Teplota vzplanutia: 18 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
OSN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM