Tlačiť
L(+)-Glutamin cell culture reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
J60573.14EA 48.94 EUR
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
L(+)-Glutamin cell culture reagent
L(+)-Glutamin
CAS No.: 56-85-9 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White pH: 5.0-6.0 Merck Reference: 14,4471 MDL No.: MFCD00008044
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
Teplota varu: 355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 185…186 °C
Hustota: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008044
Číslo CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,4471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM