Tlačiť
Clelandovo činidlo 99 Electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
J64545.03 J64545.06 J64545.14
J64545.03EA 58.08 EUR
J64545.03 J64545.06 J64545.14
Clelandovo činidlo 99 Electrophoresis
Clelandovo činidlo
Purity: 99% CAS No.: 3483-12-3 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 40-43° Boiling Point: 125-130°/12mm Beilstein Reference: 1719757 Merck Reference: 14,3376 MDL No.: MFCD00004877
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Mw: 154.25
Teplota varu: 125…130 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004877
Číslo CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,3376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM