Tlačiť
Guanidiniumchlorid for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J65661.22 J65661.36
J65661.22EA 117.53 EUR
J65661.22 J65661.36
Guanidiniumchlorid for molecular biology
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Teplota tavenia: 178…185 °C
Hustota: 1,34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013026
Číslo CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM