Tlačiť
EDTA ≥99.4% for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
J65585.22 J65585.36 J65585.A4
J65585.22EA 43.72 EUR
J65585.22 J65585.36 J65585.A4
EDTA ≥99.4% for electrophoresis
EDTA
Purity: 99.4+% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Density: 0.68 Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Teplota varu: 614 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Hustota: 0,68
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003541
Číslo CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 14,3517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM