Tlačiť
3-Methoxyanthranilic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 177.45 EUR
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 169…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075178
Číslo CAS: 3177-80-8