Spironolaktón
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 52-01-7
Molecular Formula: C24H32O4S
Formula Weight: 416.58
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 207-208°
MDL No.: MFCD00082250
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Vzorec:
C₂₄H₃₂O₄S Teplota varu: 597 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 207…208 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082250 Číslo CAS: 52-01-7 EINECS: 200-133-6 Merck Index: 14,8760 |