Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12563.14
12563.22
12563.14EA
111.51
EUR
12563.14
12563.22
Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Molybdenum boride
Purity: 99%
CAS No.: 12006-98-3
Molecular Formula: MoB
Formula Weight: 106.75
Physical Form: Powder
Vzorec:
BMo Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014219 Číslo CAS: 12006-98-3 EINECS: 234-492-5 |