Tlačiť
Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
16639.14 16639.22 16639.36
16639.14EA 31.53 EUR
16639.14 16639.22 16639.36
Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 54451-24-0 Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 457.85(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6-2.7 Merck Reference: 14,5364 MDL No.: MFCD00011069
Vzorec: La₂(CO₃)₃.xH₂O
Mw: 457.85 g/mol (anhy)
Hustota: 2.6…2.7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011069
Číslo CAS: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5