Tlačiť
Cerium(III) carbonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
325503-250G 325503-50G
SIAL325503-250GEA 298.42 EUR
SIAL325503-250G SIAL325503-50G
Cerium(III) carbonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Cerium(III) carbonate hydrate
Vzorec: C₃Ce₂O₉·H₂O
Mw: 478.274 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149635
Číslo CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6