Tlačiť
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 30.64 EUR
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Cerium(III) carbonate hydrate
Vzorec: C₃Ce₂O₉·H₂O
Mw: 478.274 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149635
Číslo CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %