Tlačiť
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium bi-iodate
41986.14 41986.22
41986.14EA 101.34 EUR
41986.14 41986.22
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Potassium hydrogen diiodate
Vzorec: HI₂KO₆
Mw: 389.91 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011400
Číslo CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
OSN: 3085
ADR: 5.1 II