Tlačiť
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-di-tert-butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
571474-1G 571474-5G
SIAL571474-1GEA 93.33 EUR
SIAL571474-1G SIAL571474-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₅H₂₃Br
Mw: 283.2471 g/mol
Číslo MDL: MFCD03701623
Číslo CAS: 62938-08-3