Tlačiť
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-4-fluorobenzylamine
H54369.03 H54369.06
H54369.03EA 48.87 EUR
H54369.03 H54369.06
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 405-66-3 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.499 Boiling Point: 180-181° MDL No.: MFCD03839848
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17 g/mol
Teplota varu: 180…181 °C
Hustota: 1.056
Teplota vzplanutia: 71 °C (160 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03839848
Číslo CAS: 405-66-3