Tlačiť
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A16132.06 A16132.14
A16132.06EA 45.73 EUR
A16132.06 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39959-54-1 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3913185
Vzorec: C₇H₉BrClN
Teplota tavenia: 218…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012856
Číslo CAS: 39959-54-1