Tlačiť
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18151.06 A18151.14
A18151.06EA 79.42 EUR
A18151.06 A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5465-63-4 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 3913456
Vzorec: C₇H₉BrClN
Teplota tavenia: 227…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012853
Číslo CAS: 5465-63-4