Tlačiť
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D141-100MG D141-500MG
SIALD141-100MGEA 157.24 EUR
SIALD141-100MG SIALD141-500MG
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Digitonin
Vzorec: C₅₆H₉₂O₂₉
Číslo MDL: MFCD00077729
Číslo CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
OSN: 3462
ADR: 6.1,III