Tlačiť
Digitonin
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1905.0001 A1905.0005
A1905.0001EA 489.77 EUR
A1905.0001 A1905.0005
Digitonin
Digitonin
Vzorec: C₅₆H₉₂O₂₉
Číslo MDL: MFCD00077729
Číslo CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
OSN: 3462
ADR: 6.1,III