Tlačiť
Digitonin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407565000 407560050
ACRO407565000EA 414.76 EUR
ACRO407565000 ACRO407560050
Digitonin
Digitonin
Vzorec: C₅₆H₉₂O₂₉
Teplota tavenia: 240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077729
Číslo CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
OSN: 3462
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
Appearance of solution (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)