Tlačiť
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
B22413.06 B22413.14
B22413.06EA 49.74 EUR
B22413.06 B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 22362-66-9 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.95 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00191992
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Mw: 293.95 g/mol
Teplota tavenia: 108…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191992
Číslo CAS: 22362-66-9