Tlačiť
Dextran, M.W. ~ 75,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60989.09 J60989.18 J60989.22 J60989.36
J60989.09EA 54.48 EUR
J60989.09 J60989.18 J60989.22 J60989.36
Dextran, M.W. ~ 75,000
Dextran
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water, DMF and glycerol Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130935
Číslo CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Merck Index: 14,2948