Tlačiť
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388401000 388408000
388401000.EA 152.03 EUR
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Bromine
Vzorec: Br₂
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010896
Číslo CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
OSN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M