Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40571.NA
40571.NC
40571.NE
40571.NAEA
49.74
EUR
40571.NA
40571.NC
40571.NE
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Gadolinium(III) perchlorate
CAS No.: 14017-52-8
Molecular Formula: Gd(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 563.69 (455.60anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150239
Vzorec:
Cl₃GdO₁₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150239 Číslo CAS: 14017-52-8 EINECS: 237-837-8 OSN: 3211 ADR: 5.1,II |