Tlačiť
D(+)-Galactosamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1639-100MG G1639-1G G1639-5G
SIALG1639-100MGEA 74.61 EUR
SIALG1639-100MG SIALG1639-1G SIALG1639-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
Číslo MDL: MFCD00135830
Číslo CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1