Tlačiť
D(+)-Galactosamine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
160440010 160440050 160440250
ACRO160440010EA 141.6 EUR
ACRO160440010 ACRO160440050 ACRO160440250
D(+)-Galactosamine hydrochloride 99%
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
Teplota tavenia: 182…185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00135830
Číslo CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +93° to +99° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)