Tlačiť
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 85.32 EUR
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.16 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06616911
Číslo CAS: 20734-76-3