Nickel(II) sulphamate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
CAS No.: 13770-89-3
Molecular Formula: Ni(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 250.86(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00137261
Vzorec:
H₄N₂NiO₆S₂·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00137261 Číslo CAS: 13770-89-3 EINECS: 237-396-1 OSN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (unspecified) | 15.1%-19.2% Ni |