Tlačiť
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L09862.03 L09862.06
L09862.03EA 115.52 EUR
L09862.03 L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061143
Číslo CAS: 51788-80-8