Tlačiť
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55719.06 H55719.14
H55719.06EA 81.03 EUR
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Vzorec: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Teplota tavenia: 143…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013598
Číslo CAS: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
OSN: 2923
ADR: 8,II