Tlačiť
Chlorovodík 1 M in acetic acid
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27347.AUEA 171.96 EUR
H27347.AU H27347.AE
Chlorovodík 1 M in acetic acid
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1,050
Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 2920
ADR: 8,II