Tlačiť
4-(Methylthio)phenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26225.09 H26225.18 H26225.30
H26225.09EA 93.46 EUR
H26225.09 H26225.18 H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Purity: 98% CAS No.: 1073-72-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Odour: Stench Melting Point: 85-87° Boiling Point: 153-156°/20mm MDL No.: MFCD00002351
Vzorec: C₇H₈OS
Teplota varu: 153…156 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002351
Číslo CAS: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4