Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine, (4-Fluoro- 2-methoxy-phenyl) methanamine
H26796.03 H26796.06
H26796.03EA 117.93 EUR
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 870563-60-3 Molecular Formula: C8H10FNO Formula Weight: 155.17 Refractive Index: 1.5240
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116361
Číslo CAS: 870563-60-3
ADR: 8,III